Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 19680 CZK
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenol 97%
2-Bromo-4,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99
Bod varu: 153…154 °C
Hustota: 1.821 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 105.6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070752
CAS číslo: 98130-56-4