Tisk…
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2151-1G PC2151-5G
APOSPC2151-1GEA 1660 CZK
APOSPC2151-1G APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Vzorec: C₇H₂F₁₀O₂
Bod varu: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040961
CAS číslo: 20583-66-8
UN: 3265
ADR: 8,III