Tisk…
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 622 CZK
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797918
CAS číslo: 348-27-6