Tisk…
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Fluoroindan-1-one
PC2136-1G PC2136-5G
APOSPC2136-1GEA 1040 CZK
APOSPC2136-1G APOSPC2136-5G
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Vzorec: C₉H₇FO
MW: 150,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368749
CAS číslo: 651735-59-0