Tisk…
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone, 3'-(Difluoromethoxy)acetophenone
PC2132-10G PC2132-5G PC2132-25G
APOSPC2132-10GEA 4200 CZK
APOSPC2132-10G APOSPC2132-5G APOSPC2132-25G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236220
CAS číslo: 101975-23-9