Tisk…
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 2200 CZK
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₄F₃N₃O₂
MW: 195,1 g/mol
Bod tání: 74…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156055
CAS číslo: 27116-80-9