Tisk…
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2122-5G PC2122-1G PC2122-25G
APOSPC2122-5GEA 2690 CZK
APOSPC2122-5G APOSPC2122-1G APOSPC2122-25G
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Methyl heptafluoroisobutyrate
Vzorec: C₅H₃F₇O₂
Bod varu: 76…77 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00633403
CAS číslo: 680-05-7
UN: 3272
ADR: 3,III