α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G
PC2119-5G
PC2119-100G
PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA
992
CZK
APOSPC2119-25G
APOSPC2119-5G
APOSPC2119-100G
APOSPC2119-500G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 99%
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₅BrClF MW: 223,47 g/mol Bod varu: 114…118 °C/15mmHg Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00831105 CAS číslo: 71916-82-0 UN: 3265 ADR: 8,II |