Tisk…
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 827 CZK
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Bod tání: 89…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204218
CAS číslo: 175277-71-1