Tisk…
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2106-1G PC2106-5G PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA 2490 CZK
APOSPC2106-1G APOSPC2106-5G APOSPC2106-10G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052360
CAS číslo: 97760-99-1