4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2105-10G
PC2105-1G
PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA
10350
CZK
APOSPC2105-10G
APOSPC2105-1G
APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂O Bod tání: 169…171 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052844 CAS číslo: 175277-96-0 |