Tisk…
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)benzonitrile
PC2103D-10G PC2103D-1G PC2103D-5G
APOSPC2103D-10GEA 4730 CZK
APOSPC2103D-10G APOSPC2103D-1G APOSPC2103D-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₃H₇F₃N₂O
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173780
CAS číslo: 175277-01-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III