Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 910 CZK
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃N₂O₂
Bod varu: 156…158 °C/18mmHg
Bod tání: 44…47 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014684
CAS číslo: 778-94-9
EINECS: 212-298-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III