Tisk…
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2102-5G PC2102-25G
APOSPC2102-5GEA 2740 CZK
APOSPC2102-5G APOSPC2102-25G
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₇F₃O₄S
MW: 256,20 g/mol
Bod varu: 125 °C/18mmHg
Hustota: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209596
CAS číslo: 66107-29-7