Tisk…

2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2101D-1G PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-1GEA 622 CZK
APOSPC2101D-1G APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇HCl₂F₃N₂
Bod tání: 35…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084977
CAS číslo: 13600-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR