Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210080-1G
PC210080-500MG
APOSPC210080-1GEA
12300
CZK
APOSPC210080-1G
APOSPC210080-500MG
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11616895 CAS číslo: 148541-70-2 |