4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC210032-25G
PC210032-5G
APOSPC210032-25GEA
17630
CZK
APOSPC210032-25G
APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃FINO₂ MW: 267.00 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16658618 CAS číslo: 41860-64-4 |