Tisk…
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC210031-1G PC210031-500MG PC210031-5G PC210031-25G
APOSPC210031-1GEA 1820 CZK
APOSPC210031-1G APOSPC210031-500MG APOSPC210031-5G APOSPC210031-25G
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂ClFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526908
CAS číslo: 791644-48-9