Tisk…
Copper(II) fluoride, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 10750 CZK
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Copper(II) fluoride, anhydrous 99%
Copper(II) fluoride
Vzorec: CuF₂
MW: 101.54
Bod varu: 950
Bod tání: 950 °C (rozkl.)
Hustota: 4.23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010977
CAS číslo: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02704