Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2093-1G
PC2093-25G
PC2093-5G
APOSPC2093-1GEA
0
CZK
APOSPC2093-1G
APOSPC2093-25G
APOSPC2093-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Vzorec:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O Bod varu: 220 °C Bod tání: 97…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151019 CAS číslo: 155640-85-0 |