Tisk…
Cobalt(II) fluoride, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 4770 CZK
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II) fluoride, anhydrous 99%
Cobalt(II) fluoride
Vzorec: CoF₂
MW: 96.93
Bod varu: 1400 °C
Bod tání: 1200 °C
Hustota: 4.46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010941
CAS číslo: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 13,02465