Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 1120 CZK
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₆HCl₂F₃N₂O
Bod varu: 54 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173789
CAS číslo: 154934-99-3
UN: 1760
ADR: 8,III