Tisk…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 1210 CZK
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173934
CAS číslo: 132834-59-4