Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-(N-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC2076-1G PC2076-10G PC2076-5G
APOSPC2076-1GEA 1660 CZK
APOSPC2076-1G APOSPC2076-10G APOSPC2076-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Vzorec: C₇H₇ClF₃N₃
MW: 225.6 g/mol
Bod varu: 72 °C/0.5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052293
CAS číslo: 138949-13-0