4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2075N-1G
PC2075N-25G
PC2075N-5G
APOSPC2075N-1GEA
3230
CZK
APOSPC2075N-1G
APOSPC2075N-25G
APOSPC2075N-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₀H₅ClF₃N Bod tání: 80…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134578 CAS číslo: 23779-97-7 |