Tisk…
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2075M-1G PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA 622 CZK
APOSPC2075M-1G APOSPC2075M-5G
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006775
CAS číslo: 346-55-4