Tisk…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 5000 CZK
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153106
CAS číslo: 49713-56-6