Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 1870 CZK
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153105
CAS číslo: 1701-24-2