Tisk…
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC2075JK-1G PC2075JK-5G PC2075JK-10G
APOSPC2075JK-1GEA 622 CZK
APOSPC2075JK-1G APOSPC2075JK-5G APOSPC2075JK-10G
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅ClF₃N₃
MW: 211,58 g/mol
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067865
CAS číslo: 89570-82-1