Tisk…
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2075B-100G PC2075B-25G
APOSPC2075B-100GEA 1210 CZK
APOSPC2075B-100G APOSPC2075B-25G
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 97%
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Bod varu: 152…153 °C
Bod tání: 29…33 °C
Hustota: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042225
CAS číslo: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5