Tisk…
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 2070 CZK
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-3-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54
Bod varu: 166…168 °C
Bod tání: 36…40 °C
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042223
CAS číslo: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II