Tisk…
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2074T-1G PC2074T-5G PC2074T-10G
APOSPC2074T-1GEA 1870 CZK
APOSPC2074T-1G APOSPC2074T-5G APOSPC2074T-10G
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂S
MW: 254,66 g/mol
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041155
CAS číslo: 21714-35-2