Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 2860 CZK
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237,63 g/mol
Bod varu: 248…251 °C
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041090
CAS číslo: 23163-86-2
UN: 3265
ADR: 8,II