Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 1870 CZK
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Bod varu: 114…115 °C/10mmHg
Hustota: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013873
CAS číslo: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III