Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 3540 CZK
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂
Bod varu: 80…85 °C/0,25mmHg
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052916
CAS číslo: 86398-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III