Tisk…
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2074E-1G PC2074E-5G
APOSPC2074E-1GEA 6020 CZK
APOSPC2074E-1G APOSPC2074E-5G
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole
Vzorec: C₅H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155724
CAS číslo: 235106-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III