Tisk…

4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2073R-1G PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-1GEA 3110 CZK
APOSPC2073R-1G APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067733
CAS číslo: 175135-13-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR