Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 622 CZK
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Bod varu: 70…71 °C/0,5mmHg
Bod tání: 37…39 °C
Hustota: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052912
CAS číslo: 175205-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III