Tisk…
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 622 CZK
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Bod varu: 98…100 °C/6mmHg
Hustota: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045092
CAS číslo: 71648-45-8