Tisk…
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl methyll ether
PC2070-100G PC2070-25G
APOSPC2070-100GEA 21660 CZK
APOSPC2070-100G APOSPC2070-25G
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane
Vzorec: C₃H₄ClF₃O
Bod varu: 69…71,5 °C
Bod tání: –92 °C
Hustota: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039335
CAS číslo: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III