Tisk…
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 1660 CZK
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Vzorec: C₄H₆ClF₃O
Bod varu: 82 °C/630mmHg
Hustota: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00018849
CAS číslo: 310-71-4
UN: 3271
ADR: 3,II