Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 4100 CZK
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00079669
CAS číslo: 57292-45-2