Tisk…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 1920 CZK
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.1339 g/mol
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972665
CAS číslo: 58458-14-3