Tisk…
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2035-1G PC2035-5G
APOSPC2035-1GEA 2480 CZK
APOSPC2035-1G APOSPC2035-5G
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene 97%
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene
Vzorec: C₄H₂ClF₃
MW: 142,51 g/mol
Bod varu: 51…52 °C
Hustota: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041524
CAS číslo: 694-62-2
UN: 1993
ADR: 3,II