5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2034-1G
PC2034-250MG
PC2034-5G
PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA
5590
CZK
APOSPC2034-1G
APOSPC2034-250MG
APOSPC2034-5G
APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Vzorec:
C₈H₅F₆NO MW: 245,12 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04972664 CAS číslo: 104678-68-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |