Tisk…
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 417 CZK
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Bod varu: 125 °C/10.5mmHg
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310821
CAS číslo: 458-45-7