Tisk…
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2029-10G PC2029-5G PC2029-1G
APOSPC2029-10GEA 11540 CZK
APOSPC2029-10G APOSPC2029-5G APOSPC2029-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,22 g/mol
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972663
CAS číslo: 267416-81-9