Tisk…
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2026T-1G PC2026T-5G
APOSPC2026T-1GEA 1990 CZK
APOSPC2026T-1G APOSPC2026T-5G
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene 97%
2-Chloro-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)-1-butene
Vzorec: C₅H₂ClF₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155721
CAS číslo: 235106-10-2