Tisk…
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chlorotetrafluoropyridine
PC2026P-25G PC2026P-5G
APOSPC2026P-25GEA 1160 CZK
APOSPC2026P-25G APOSPC2026P-5G
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine 98%
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
Vzorec: C₅ClF₄N
MW: 185,51 g/mol
Bod varu: 118…121 °C
Hustota: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010624
CAS číslo: 1735-84-8