Tisk…
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2026G-1G PC2026G-5G
APOSPC2026G-1GEA 830 CZK
APOSPC2026G-1G APOSPC2026G-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid
Vzorec: C₃HClF₄O₂
Bod varu: 130…131 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153099
CAS číslo: 661-82-5
UN: 3265
ADR: 8,II